Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-NP-AOZ |
| CAS | 19687-73-1 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Punto de fusión | 186°C to 187°C |
| Sinónimo | 3-(2-Nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone |
| Peso molecular (g/mol) | 235.20 g/mol |
| Cantidad | 10 mg |
| Grado | Metabolitos nitrofuranos |