Learn More
2-NP-AOZ-d4, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-NP-AOZ D4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9N3O4/c14-10-12(5-6-17-10)11-7-8-3-1-2-4-9(8)13(15)16/h1-4,7H,5-6H2/b11-7+/i5D2,6D2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.0844 |