Learn More
2-NP-AOZ-d4, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16626193 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16626193 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16626193 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R165910MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-NP-AOZ-d4
CAS 1007478-57-0
% máx. CAS ≤ 100%
Color Blanco
Punto de fusión 186°C to 188°C
Sinónimo 3-(2-Nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone-d4
Peso molecular (g/mol) 239.22 g/mol
Cantidad 10 mg
Grado Metabolitos nitrofuranos