Learn More
2-NP-AMOZ, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-NP-AMOZ |
| CAS | 183193-59-1 |
| Fórmula molecular | C15 H18 N4 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-(4-Morpholinylmethyl)-3-[[(2-nitrophenyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone, NPAMOZ |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18N4O5/c20-15-18(11-13(24-15)10-17-5-7-23-8-6-17)16-9-12-3-1-2-4-14(12)19(21)22/h1-4,9,13H,5-8,10-11H2/b16-9+ |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccccc1\C=N\N2CC(CN3CCOCC3)OC2=O |
| Nombre IUPAC | 5-(morfolin-4-ilmetil)-3-[(E)-(2-nitrofenil)metilideneamino]-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 334.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.1277 |