Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-NP-AMOZ |
| CAS | 183193-59-1 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 142°C to 145°C |
| Sinónimo | 5-(Morpholinomethyl)-3-(2-nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone |
| Peso molecular (g/mol) | 334.33 g/mol |
| Cantidad | 10 mg |
| Grado | Metabolitos nitrofuranos |