Learn More
2-NP-AMOZ-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-NP-AMOZ D5 |
| CAS | 1173097-59-0 |
| Fórmula molecular | C15 2H5 H13 N4 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-NP-AMOZ-d5, 4,4,5-Trideuterio-5-(dideuterio-morpholin-4-ylmethyl)-3-[(2-nitrophenyl)methylideneamino]-1,3-oxazolidin-2-one, 2-NP-AMOZ D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18N4O5/c20-15-18(11-13(24-15)10-17-5-7-23-8-6-17)16-9-12-3-1-2-4-14(12)19(21)22/h1-4,9,13H,5-8,10-11H2/b16-9+/i10D2,11D2,13D |
| SMILES | [2H]C([2H])(N1CCOCC1)C2([2H])OC(=O)N(\N=C\c3ccccc3[N+](=O)[O-])C2([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 4,4,5-trideuterio-5-[dideuterio(morfolin-4-il)metil]-3-[(E)-(2-nitrofenil)metilideneamino]-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 339.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 339.1591 |