Description
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-NP-AMOZ-d5 |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 1173097-59-0 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 144°C to 147°C |
| Sinónimo | 5-(Morpholinomethyl)-3-(2-nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone-d5 |
| Peso molecular (g/mol) | 339.36 |
| Cantidad | 10 mg |
| Grado | Estándar analítico |