Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-NP-AHD |
| CAS | 623145-57-3 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Punto de fusión | 220°C to 222°C |
| Sinónimo | 1-(2-Nitrobenzylidenamino)-2,4-imidazolidinedione |
| Peso molecular (g/mol) | 248.19 g/mol |
| Cantidad | 10 mg |
| Grado | Metabolitos nitrofuranos |