Learn More
Cloruro de 2-norbornanosulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Norbornanesulfonyl Chloride |
| CAS | 89893-52-7 |
| Fórmula molecular | C7H11ClO2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Bicyclo[2.2.1]heptane-2-sulfonyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11ClO2S/c8-11(9,10)7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-7H,1-4H2/t5-,6+,7-/m0/s1 |
| SMILES | ClS(=O)(=O)[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H]1C2 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de (1S,3S,4R)-biciclo[2.2.1]heptano-3-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 194.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0168 |