Learn More
2'-Sal de clorhidrato de tiamina Nor (TRC), TRC
Código de producto. 30005307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005307 100 mg 100 miligramos
17937444 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN830500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49614-72-4
Fórmula molecular C11H15N4OS.Cl.HCl
Peso molecular (g/mol) 323.24
Sinónimo Thiazolium, 3-[(4-amino-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-, chloride, hydrochloride (1:1:1), Thiazolium, 3-[(4-amino-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-, chloride, monohydrochloride (9CI), Thiamine Hydrochloride Imp. B (EP) as Chloride Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-[3-[(4-aminopirimidina-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-ium-5-il]etanol; cloruro; Cloruro
SMILES Cl.[Cl-].Cc1c(CCO)sc[n+]1Cc2cncnc2N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Nor Thiamine Hydrochloride Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15N4OS.2ClH/c1-8-10(2-3-16)17-7-15(8)5-9-4-13-6-14-11(9)12;;/h4,6-7,16H,2-3,5H2,1H3,(H2,12,13,14);2*1H/q+1;;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.0422
Porcentaje de pureza >95%