Learn More
2-nonyn-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nonyn-1-ol |
| CAS | 5921-73-3 |
| Fórmula molecular | C9H16O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Hydroxy-2-nonyne |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-6,9H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCC#CCO |
| Nombre IUPAC | no-2-yn-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 140.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.1201 |