Learn More
2-Nonin-1-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332496 25 g 25 g
11322496 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332496 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06380.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5921-73-3 | C9H16O | 140.23 g/mol
2-Nonyn-1-ol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-nonin-1-ol se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5921-73-3
Fórmula molecular C9H16O
Peso molecular (g/mol) 140.23
Número MDL MFCD00041566
Clave InChI XERDOEKKHDALKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nonyn-1-ol, pubchem13067, acmc-1apv0
PubChem CID 80017
Nombre IUPAC non-2-yn-1-ol
SMILES CCCCCCC#CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nonyn-1-ol
Densidad 0.873
Punto de ebullición 109°C to 111°C (11 mmHg)
Índice de refracción 1.456
Cantidad 25 g
Beilstein 1745753
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.23
Porcentaje de pureza 96%