Learn More
2-(Nonylo)propanamida, TRC
Código de producto. 30465241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465241 50 mg 50 miligramos
30470778 250 mg -
30471601 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30465241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN65048550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1021343-21-4
Fórmula molecular C6 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 114.142
Nombre IUPAC 1-metilciclobutano-1-ácido carboxílico
SMILES CC1(CCC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Nonylthio)propanamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O2/c1-6(5(7)8)3-2-4-6/h2-4H2,1H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.068