Learn More
Ácido 2-no enedioico, TRC
Código de producto. 30008684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008684 25 mg 25 miligramos
30005298 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN64954525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72461-80-4
Fórmula molecular C9H14O4
Peso molecular (g/mol) 186.21
Sinónimo 2-Nonenedioic Acid (Mixture of Z and E Isomers)
Nombre IUPAC (E)-no-2-enedioico ácido
SMILES O=C(O)CCCCC/C=C/C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nonenedioic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h4,6H,1-3,5,7H2,(H,10,11)(H,12,13)/b6-4+
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0892
Porcentaje de pureza >95%