Learn More
2-Nonanona, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10553501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10553501 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10123340 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10227403 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10553501 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148781000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 821-55-6 | C9H18O | 142,24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 821-55-6
Fórmula molecular C9H18O
Peso molecular (g/mol) 142.24
Número MDL MFCD00009553
Clave InChI VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nonanone, heptyl methyl ketone, methyl heptyl ketone, beta-nonanone, ketone, heptyl methyl, methyl n-heptyl ketone, 2-nonanone natural, nonanone, .beta.-nonanone, unii-ze5k73yn2z
PubChem CID 13187
ChEBI CHEBI:77927
Nombre IUPAC nonan-2-ona
SMILES CCCCCCCC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nonanone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -21.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.8260g/mL
Punto de ebullición 188.0°C to 190.0°C
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)6COCH3
Índice de refracción 1.4200 to 1.4220
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 709
Gravedad específica 0.826
Información de solubilidad Solubility in water: 0.37g/L (25°C). Other solubilities: soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación