Learn More
2-Nonanona, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10227403 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10227403 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10123340 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10553501 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10227403 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148785000
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 821-55-6 | C9H18O | 142,24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 821-55-6
Fórmula molecular C9H18O
Peso molecular (g/mol) 142.24
Número MDL MFCD00009553
Clave InChI VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nonanone, heptyl methyl ketone, methyl heptyl ketone, beta-nonanone, ketone, heptyl methyl, methyl n-heptyl ketone, 2-nonanone natural, nonanone, .beta.-nonanone, unii-ze5k73yn2z
PubChem CID 13187
ChEBI CHEBI:77927
Nombre IUPAC nonan-2-ona
SMILES CCCCCCCC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nonanone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -21.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.8260g/mL
Punto de ebullición 188.0°C to 190.0°C
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)6COCH3
Índice de refracción 1.4200 to 1.4220
Cantidad 500 mL
Beilstein 01, 709
Gravedad específica 0.826
Información de solubilidad Solubility in water: 0.37g/L (25°C). Other solubilities: soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación