Learn More
2-Nonanona, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10123340 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10123340 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10553501 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10227403 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10123340 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148780050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 821-55-6 | C9H18O | 142,24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 821-55-6
Fórmula molecular C9H18O
Peso molecular (g/mol) 142.24
Número MDL MFCD00009553
Clave InChI VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nonanone, heptyl methyl ketone, methyl heptyl ketone, beta-nonanone, ketone, heptyl methyl, methyl n-heptyl ketone, 2-nonanone natural, nonanone, .beta.-nonanone, unii-ze5k73yn2z
PubChem CID 13187
ChEBI CHEBI:77927
Nombre IUPAC nonan-2-ona
SMILES CCCCCCCC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nonanone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -21.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.8260g/mL
Punto de ebullición 188.0°C to 190.0°C
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)6COCH3
Índice de refracción 1.4200 to 1.4220
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, 709
Gravedad específica 0.826
Información de solubilidad Solubility in water: 0.37g/L (25°C). Other solubilities: soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nonanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Nonanone
RU– Solo para uso en investigación