Learn More
2-Nonadecanona, tecnología. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414677 5 g 5 g
11424677 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21178.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 629-66-3 | C19H38O | 282.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-66-3
Fórmula molecular C19H38O
Peso molecular (g/mol) 282.51
Número MDL MFCD00026671
Clave InChI IEDKVDCIEARIIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nonadecanone, nonadeca-2-one, methyl heptadecyl ketone, acmc-20anop, 2-oxononadecan-3-yl, n-heptadecyl methyl ketone
PubChem CID 69423
Nombre IUPAC Nonadecan-2-ona
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nonadecanone
Punto de fusión 54°C to 56°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)16COCH3
Cantidad 5 g
Beilstein 1708703
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.51
Porcentaje de pureza 80%
Grado Técnico