Learn More
2-nitrotrifluorometilbenceno, Mikromol™
Código de producto. 30050422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050422 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050422 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0161.110025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-nitrotrifluorometilbenceno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzotrifluoride
CAS 384-22-5
Nombres de analitos o componentes 2-Nitrobenzotrifluoride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H4 F3 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-Nitrobenzotrifluoride, o-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, o-Nitrobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-o-nitrotoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11(12)13/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-nitro-2-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 191.107
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191,0194 g/mol