Learn More
2-nitrotolueno, TRC
Código de producto. 30479222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479222 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30479222 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN57230625G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrotoluene
CAS 88-72-2
Fórmula molecular C7 H7 N O2
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzene','1-methyl-2-nitro-, Toluene','o-nitro- (8CI), 1-Methyl-2-nitrobenzene, 2-Methyl-1-nitrobenzene, 2-Methylnitrobenzene, 2-Nitrotoluene, NSC 9577, o-Methylnitrobenzene, o-Mononitrotoluene, o-Nitrotoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
SMILES Cc1ccccc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-metil-2-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 137.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0477