Learn More
2-nitrotolueno-d7, TRC
Código de producto. 30475412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30475412 500 mg 500 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30475412 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN572307500MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Nitrotoluene-d7
CAS 84344-04-7
Fórmula molecular C7 2H7 N O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-Nitrotoluene-d7
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(c1[2H])[N+](=O)[O-])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetradeuterio-5-nitro-6-(trideuteriometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 144.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0916
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.