Learn More
2-Nitrotolueno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11388510 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10225180 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11388510 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129030025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 88-72-2 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-72-2
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Clave InChI PLAZTCDQAHEYBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitrotoluene, o-nitrotoluene, o-nitrotoluol, o-methylnitrobenzene, benzene, 1-methyl-2-nitro, toluene, o-nitro, 2-methyl-1-nitrobenzene, 2-nitrotoluol, ortho-nitrotoluol, 2-methylnitrobenzene
PubChem CID 6944
ChEBI CHEBI:33098
Nombre IUPAC 1-metil-2-nitrobenceno
SMILES CC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrotoluene
Punto de fusión -9.0°C
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 222.0°C
Temperatura de inflamación 95°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4NO2
Índice de refracción 1.5445 to 1.5465
Cantidad 2.5 L
Beilstein 05,318
Índice Merck 15,6737
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: 0.44g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nitrotoluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.