Learn More
2-Nitrotolueno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465503 100 g 100 g
11475503 500 g 500 g
11485503 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11465503 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13446.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Se utiliza como intermediario, reactivo, precursor y suplemento de nitrógeno, carbono y energía.
2-Nitrotoluene is used as an intermediate for the o-toludine synthesis, which finds application in the dyestuff industry. It is employed as a reagent in detecting and photometric determining oxidizing agent. It is also used in the determination of prussic acid content in the air. It acts as a precursor to prepare 2-amino-4-chlorotoluene, 2-amino-6-chlorotoluene, nitrotoluenesulfonic acids and toluene nitrosulfonic chlorides. It acts as a nitrogen supplement in the culture medium of pseudomonas sp. strain ClS1. It acts as a carbon and energy supplement in the culture medium of Pseudomonas sp. strain JS42.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-nitrotolueno se utiliza como intermediario para la síntesis de o-toluidina, que se aplica en la industria de colorantes. Se emplea como reactivo en la detección y determinación fotométrica del agente oxidante. También se utiliza en la determinación la cantidad de ácido prúsico en el aire. Actúa como precursor para preparar 2-amino-4-clorotolueno, 2-amino-6-clorotolueno, ácidos nitrotoluenosulfónicos y cloruros nitrosulfónicos de tolueno. Actúa como suplemento de nitrógeno en el medio de cultivo de la cepa CLS1 de Pseudomonas sp. También es un suplemento de carbono y energía en el medio de cultivo de la cepa JS42 de Pseudomonas sp.
Solubilidad
Miscible con acetona, benceno, cloroformo, éter dietílico, etanol y éter de petróleo. No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes, bases fuertes, ácido sulfúrico, agentes reductores, hidrógeno y sodio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-72-2
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.138
Número MDL MFCD00007157
Clave InChI PLAZTCDQAHEYBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitrotoluene, o-nitrotoluene, o-nitrotoluol, o-methylnitrobenzene, benzene, 1-methyl-2-nitro, toluene, o-nitro, 2-methyl-1-nitrobenzene, 2-nitrotoluol, ortho-nitrotoluol, 2-methylnitrobenzene
PubChem CID 6944
ChEBI CHEBI:33098
Nombre IUPAC 1-metil-2-nitrobenceno
SMILES CC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrotoluene
Punto de fusión -4°C
Densidad 1.166
Punto de ebullición 224°C to 226°C
Temperatura de inflamación 106°C (222°F)
Índice de refracción 1.545
Cantidad 100 g
Número UN UN1664
Beilstein 1907580
Índice Merck 14,6650
Información de solubilidad Miscible with acetone,benzene,chloroform,diethyl ether,ethanol and petroleum ether; Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nitrotoluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Nitrotoluene