Learn More
2-nitrotiofeno (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitrothiophene (Technical Grade) |
| CAS | 609-40-5 |
| Fórmula molecular | C4H3NO2S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | alpha-Nitrothiophene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3NO2S/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccs1 |
| Nombre IUPAC | 2-nitrotiofeno |
| Peso molecular (g/mol) | 129.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.9884 |