Learn More
2-nitrotiofeno (grado técnico), TRC
Código de producto. 30472082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30472082 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30472082 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5655155G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrothiophene (Technical Grade)
CAS 609-40-5
Fórmula molecular C4H3NO2S
Cantidad 5 g
Sinónimo alpha-Nitrothiophene
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3NO2S/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccs1
Nombre IUPAC 2-nitrotiofeno
Peso molecular (g/mol) 129.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.9884