Learn More
2-Nitrotiofeno, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488057 25 g 25 g
11478057 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17464.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 609-40-5 | C4H3NO2S | 129.133 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-40-5
Fórmula molecular C4H3NO2S
Peso molecular (g/mol) 129.133
Número MDL MFCD00005425
Clave InChI JIZRGGUCOQKGQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 2-nitro, 2-nitro-thiophene, 2-nitro thiophene, 2-nitrothiophene, tech, nitrothiophene, 2-nitrothiofene, pubchem5570, 2-nitrothiophene, tech., acmc-1aw2t, wln: t5sj bnw
PubChem CID 11866
Nombre IUPAC 2-nitrotiofeno
SMILES C1=CSC(=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrothiophene
Punto de fusión 43°C to 45°C
Densidad 1.3644
Punto de ebullición 224°C to 225°C
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Cantidad 25 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.14
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico