Learn More
Ácido 2-nitrotiofeno-4-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11329569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329569 250 mg 250 miligramos
11453474 1 g 1 g
11463474 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329569 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10705.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40357-96-8
Fórmula molecular C5H3NO4S
Peso molecular (g/mol) 173.142
Número MDL MFCD00052582
Clave InChI VNJUNWUOAKEIKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitrothiophene-3-carboxylic acid, 2-nitrothiophene-4-carboxylic acid, 5-nitro-thiophene-3-carboxylic acid, 5-nitro-3-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro, maybridge1_003249, acmc-1ascr, 2-nitro-4-carboxythiophene, ksc238c5f, 2-nitro-4-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 2777267
SMILES C1=C(SC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrothiophene-4-carboxylic acid
Punto de fusión 145°C to 148°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.15
Porcentaje de pureza 98%