Learn More
Éster de 4-metilo de ácido 2-nitrotereftalico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382959 25 g 25 g
11372959 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382959 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27779.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 55737-66-1 | C9H7NO6 | 225.156 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55737-66-1
Fórmula molecular C9H7NO6
Peso molecular (g/mol) 225.156
Número MDL MFCD06203344
Clave InChI VULISSQANNKDCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxycarbonyl-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-4-methoxycarbonyl benzoic acid, 2-nitroterephthalic acid 4-methyl ester, acmc-1awlg, methyl 4-carboxy-3-nitrobenzoate, 4-carbomethoxy-2-nitrobenzoic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitrobenzoicacid, 2-nitro-terephthalic acid 4-methyl ester
PubChem CID 21906474
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitroterephthalic acid 4-methyl ester
Punto de fusión 132°C to 136°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.17
Porcentaje de pureza 97%