Learn More
Éster de 1-metilo de ácido 2-nitrotereftalico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436220 5 g 5 g
11446220 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436220 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27121.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35092-89-8 | C9H7NO6 | 225.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35092-89-8
Fórmula molecular C9H7NO6
Peso molecular (g/mol) 225.16
Número MDL MFCD00024510
Clave InChI MIIADZYPHVTLPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxycarbonyl-3-nitrobenzoic acid, 1-methyl 2-nitroterephthalate, methyl hydrogen 2-nitroterephthalate, 3-nitro-4-carbomethoxybenzoic acid, 2-nitroterephthalic acid 1-methyl ester, methyl 2-nitro-4-carboxybenzoate, methyl-2-nitro-4-carboxy-benzoate, 4-carbomethoxy-3-nitro-benzoic acid
PubChem CID 98592
Nombre IUPAC ácido 4-(metoxicarbonil)-3-nitrobenzoico
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester
Punto de fusión 173°C to 178°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.17
Porcentaje de pureza 97%