Learn More
2-Nitrosopiridina, TRC
Product Code. 30137855
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Unit Size:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30137855 5 mg 5 miligramos
30132500 2.5 mg 2.50 miligramo
30005407 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30137855 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN5466555MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79917-37-6
Fórmula molecular C5H4N2O
Peso molecular (g/mol) 108.1
Sinónimo 2-Nitrosopyridine, Pyridine, 2-nitroso-
Nombre IUPAC 2-nitropiridina
SMILES O=Nc1ccccn1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Nitrosopyridine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N2O/c8-7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.0324