Learn More
2-nitroso-octahidrociclopenta[c]pirrol, Mikromol™
Descripción
2-Nitroso-octahidrociclopenta[c]pirrol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrole |
| CAS | 54786-86-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H12 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrole, Gliclazide Imp. B (EP), Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-2-nitroso- (9CI), 3-Nitroso-3-azabicyclo[3.3.0]octane, N-Nitroso-3-azabicyclo[3.3.0]octane, Gliclazide Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12N2O/c10-8-9-4-6-2-1-3-7(6)5-9/h6-7H,1-5H2 |
| SMILES | O=NN1CC2CCCC2C1 |
| Nombre IUPAC | 2-nitroso-3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-1H-ciclopenta[c]pirrol |
| Mostrar más |