Learn More
2-nitroso-5-dimetilaminofenol hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30472386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30472386 500 mg
30465647 100 mg
30464342 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30472386 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN497233500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41317-10-6
Fórmula molecular C8H10N2O2 . HCl
Peso molecular (g/mol) 202.64
Nombre IUPAC 5-(dimetilamino)-2-nitrosofenol; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)c1ccc(N=O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-nitroso-5-dimethylaminophenol hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O2.ClH/c1-10(2)6-3-4-7(9-12)8(11)5-6;/h3-5,11H,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0509