Learn More
2-Nitroresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459833
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11459833 5 g 5 g
11469833 25 g 25 g
11479833 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11459833
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12970.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 601-89-8 | C6H5NO4 | 155.11 g/mol
It is used in the synthesis of porous materials by 2-nitroresorcinol/cyanuric chloride thermal polycondensation in emulsions. It is used as an active pharmaceutical intermediate and an intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de materiales porosos por policondensación térmica de 2-nitroresorcinol/cloruro cianúrico en emulsiones. Se utiliza como intermediario farmacéutico activo y como intermediario para la síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. La solubilidad en metanol es casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 601-89-8
Fórmula molecular C6H5NO4
Peso molecular (g/mol) 155.11
Número MDL MFCD00007124
Clave InChI ZLCPKMIJYMHZMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitroresorcinol, 2-nitrobenzene-1,3-diol, 1,3-benzenediol, 2-nitro, resorcinol, 2-nitro, 2-nitro-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-nitrobenzene, 1,3-benzenediol, nitro, 2,6-dihydroxynitrobenzene, nitroresorcinol, acmc-209mid
PubChem CID 11760
Nombre IUPAC 2-nitrobenceno-1,3-diol
SMILES OC1=CC=CC(O)=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitroresorcinol
Punto de fusión 81°C to 85°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2048819
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.11
Porcentaje de pureza 98%