Learn More
2-Nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456507 5 g 5 g
15446507 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33657.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 15009-91-3 | C5H4N2O2 | 124.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15009-91-3
Fórmula molecular C5H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 124.10
Número MDL MFCD00160414
Clave InChI HLTDBMHJSBSAOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2-nitro, nitropyridine, pyridine, nitro, 2-nitro-pyridine, pyridine, 2-nitro-6ci, 7ci, 8ci, 9ci, nitro-pyridine, pyridine, 2-nitro-8ci 9ci, 2-nitropyridine
PubChem CID 26998
Nombre IUPAC 2-nitropiridina
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitropyridine
Punto de fusión 69°C to 73°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.1
Porcentaje de pureza 97%