Learn More
Ácido 2-nitropiridina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485077 1 g 1 g
15495077 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32361.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33225-74-0
Fórmula molecular C6H4N2O4
Peso molecular (g/mol) 168.108
Número MDL MFCD04114160
Clave InChI SXERXZLYZFAKBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitropyridine-4-carboxylic acid, 2-nitroisonicotinic acid, 2-nitro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-nitro-4-pyridine carboxylic acid, 2-nitro-isonicotinic acid, 2-nitropyridine-4-carboxylicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-nitro, 2-nitroisonicotinicacid, ksc222a1b
PubChem CID 2762837
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitropyridine-4-carboxylic acid
Punto de fusión ∽170°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.11
Porcentaje de pureza 97%