Learn More
2-nitropropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitropropane |
| CAS | 79-46-9 |
| Fórmula molecular | C3 H7 N O2 |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | 2-Nitropropane, 1-Methylnitroethane, Dimethylnitromethane, Isonitropropane, NSC 5369 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-nitropropano |
| Peso molecular (g/mol) | 89.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 89.0477 |