Learn More
2-nitropropano-1,1,1,3,3,3-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitropropane-1,1,1,3,3,3-D6 |
| CAS | 52809-86-6 |
| Fórmula molecular | C3 D6 H N O2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Propane-1,1,1,3,3,3-d6, 2-nitro- (9 CI), 1,1,1,3,3,3-Hexadeuterol-2-nitropropane, 2-Nitropropane-1,1,1,3,3,3-d6, 2-Nitropropane-1,1,1,3,3,3-D6, 2-Nitropropane-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7NO2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([N+](=O)[O-])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-nitropropano |
| Peso molecular (g/mol) | 95.1302 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 95.0853 g/mol |
| Mostrar más |