Learn More
2-Nitrofluoroglucinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitrophloroglucinol |
| CAS | 16600-92-3 |
| Fórmula molecular | C6H5NO5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Nitro-phloroglucinol, 1,3,5-Trihydroxy-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2,4,6-trihydroxybenzene, 2-Nitro-1,3,5-benzenetriol, 2-Nitrophloroglucinol, Nitrophloroglucinol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO5/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2,8-10H |
| SMILES | O=N(C1=C(O)C=C(O)C=C1O)=O |
| Nombre IUPAC | 2-nitrobenceno-1,3,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 171.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.02 |