Learn More
2-Nitrofenilselenocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339026 1 g 1 g
11349026 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20193.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51694-22-5 | C7H4N2O2Se | 227.092 g/mol
2-Nitrophenylselenocyanate is used to study the mechanism of its reaction with the zinc/thiolate clusters of metallothionein. It is also used in the preparation of 2,3-seco-5 alfa-cholestane-2,3-diol and in the preparation of 4alfa-methyl-2,3-seco-5 alfa-cholestane-2,3-diol. Further, it is used in the preparation of 2-nitrophenylselenyl derivative and 3alfa-[(2-Nitrophenyl)seleno]androsta-1,5-dien-17beta-ol. In addition to this, it reacts with 6-bromo-hexanoic acid methyl ester to get 6-(2-nitro-phenylselanyl)-hexanoic acid methyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-nitrofenilselenocianato se utiliza para estudiar el mecanismo de su reacción con los grupos de zinc/tiolato de metalotioneína. También se utiliza en la preparación de 2,3-seco-5 alfa-colestano-2,3-diol y en la preparación de 4alfa-metil-2,3-seco-5 alfa-colestano-2,3-diol. Además, se utiliza en la preparación de 2-nitrofenilselenil derivado y 3alfa-[(2-nitrofenol)seleno]androsta-1,5-dien-17beta-ol. Además de esto, reacciona con el éster metílico del ácido 6bromohexanoico para obtener éster metílico del ácido 6-(2-nitro-fenilselanil)-hexanoico.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, tetrahidrofurano, dimetil formamida y etanol.
Notas
Incompatibles con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51694-22-5
Fórmula molecular C7H4N2O2Se
Peso molecular (g/mol) 227.092
Número MDL MFCD00043146
Clave InChI LHBLJWULWKQRON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo selenocyanic acid, 2-nitrophenyl ester, 2-nitrophenyl selenocyanate, 2-nitrophenylselenocyanate, o-nitrophenyl selenocyanate, 1-nitro-2-selenocyanatobenzene, 2-nitrophenyl selanyl formonitrile, 2-nitrophenyl selenocyanic acid, ortho-nitrophenyl selenocyanate, acmc-20anow, o-nitrophenylselenocyanate
PubChem CID 103931
Nombre IUPAC (2-nitrofenil) selenocianato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])[Se]C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrophenylselenocyanate
Punto de fusión 134°C to 141°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3283
Beilstein 1309777
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane,tetrahydrofuran,dimethyl formamide and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.08
Porcentaje de pureza 97%