Learn More
2-Nitrofenilhidracina, 97 %, humedecida con ca. 30 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10795401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10795401 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10795401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128830100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrophenylhydrazine
Nombre de nota 97%
CAS 3034-19-3, 7732-18-5
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 89.0°C to 94.0°C
Color De naranja a rojo
Pérdida por secado 30% to 35%
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H7N3O2
Fórmula lineal O2NC6H4NHNH2
Número MDL MFCD00007577
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-nitrophenyl hydrazine, hydrazine, nitrophenyl, hydrazine, o-nitrophenyl, o-nitrophenylhydrazine, hydrazine, 2-nitrophenyl, 2-nitrophenylhrdrazine, 2-nitrophenyl diazane, pubchem12859, acmc-1agti, o-nitrophenyl hydrazine
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in benzene
Clave InChI FRBUNLLUASHNDJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NN)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC (2-nitrofenol)hidracina
Peso molecular (g/mol) 153.14
PubChem CID 3314739
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nitrophenylhydrazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.