Learn More
2-Nitrofenilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439636 25 g 25 g
11339569 1 g 1 g
11429636 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20190.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 610-66-2 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-66-2
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.15
Número MDL MFCD00007183
Clave InChI YPRFCQAWSNWRLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitrophenylacetonitrile, 2-2-nitrophenyl acetonitrile, 2-nitrophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-nitro, 2-nitrobenzyl cyanide, o-nitrophenyl acetonitrile, o-nitrobenzacetonitrile, 2-nitrobenzeneacetonitrile, 2-nitrobenzyl nitrile, acetonitrile, o-nitrophenyl
PubChem CID 11888
Nombre IUPAC 2-(2-nitrofenil)acetonitrilo
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrophenylacetonitrile
Punto de fusión 81°C to 85°C
Punto de ebullición 178°C (12 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 1869400
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 98%