Learn More
Ácido 2-nitrofenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465433 25 g 25 g
11475433 100 g 100 g
11485433 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11465433 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13411.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3740-52-1 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3740-52-1
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.15
Número MDL MFCD00007190
Clave InChI WMUZDBZPDLHUMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitrophenylacetic acid, 2-2-nitrophenyl acetic acid, 2-nitrophenyl acetic acid, o-nitrophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-nitro, acetic acid, o-nitrophenyl, ortho-nitrophenyl acetic acid, 2-o-nitrophenyl acetic acid, 2-nitrobenzeneacetic acid, unii-05tn0suy38
PubChem CID 77337
Nombre IUPAC ácido 2-(2-nitrofenol)acético
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrophenylacetic acid
Punto de fusión 139°C to 142°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 1959243
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 99%