Learn More
Triamida (2-nitrofenil)fosforica, TRC
Código de producto. 30137130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137130 10 g 10 g
18063510 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137130 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN50447510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874819-71-3
Fórmula molecular C6 H9 N4 O3 P
Peso molecular (g/mol) 216.13
Sinónimo Phosphoric triamide, (2-nitrophenyl)- (9CI), N-(2-Nitrophenyl)phosphoric triamide, N-(2-Nitrophenyl)phosphoric acid triamide, N-(2-Nitrophenyl)phosphoric Triamide
Nombre IUPAC N-diaminofosforil-2-nitroanilina
SMILES NP(=O)(N)Nc1ccccc1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Nitrophenyl)phosphoric Triamide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N4O3P/c7-14(8,13)9-5-3-1-2-4-6(5)10(11)12/h1-4H,(H5,7,8,9,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0412