Learn More
2-Nitrofenil-β-D-galactopiranósido, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10225370 5 g Frasco de vidrio 5 g
10513681 1 g Frasco de vidrio 1 g
10733334 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10225370 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128820050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 369-07-3 | C12H15NO8 | 301.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 369-07-3
Fórmula molecular C12H15NO8
Peso molecular (g/mol) 301.25
Número MDL MFCD00063255
Clave InChI KUWPCJHYPSUOFW-YBXAARCKSA-N
Sinónimo 2-nitrophenyl-beta-d-galactopyranoside, onpg, 2-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, 2-nitrophenyl beta-d-galactoside, o-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, o-nitrophenyl-beta-d-galactoside, 1-o-o-nitrophenyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-nitrophenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 2-nitrophenyl b-d-galactopyranoside
PubChem CID 96647
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-(2-nitrofenoxi)oxano-3,4,5-triol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 195.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica −70° (20°C c=1,H2O)
Rotación específica − 70.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo