Learn More
2'-nitrofenil-beta-D-xilopiranósido, TRC
Código de producto. 30480711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480711 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30480711 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN50895010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrophenyl-beta-D-xylopyranoside
CAS 10238-27-4
Fórmula molecular C11 H13 N O7
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO7/c13-7-5-18-11(10(15)9(7)14)19-8-4-2-1-3-6(8)12(16)17/h1-4,7,9-11,13-15H,5H2/t7-,9+,10-,11+/m1/s1
SMILES O[C@@H]1CO[C@@H](Oc2ccccc2[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R)-2-(2-nitrofenoxi)oxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 271.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.0692