Learn More
2-Nitrofenil-beta-D-galactopiranósido, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside is a β-Galactosidase substrate for colorimetric and EIA applications; counterpart of widely employed pNPP/alkaline phosphatase substrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2-nitrofenol-beta-D-galactopiranósido es un sustrato de β-galactosidasa para aplicaciones colorimétricas y EIA; contraparte del sustrato de pNPP/fosfatasa alcalina ampliamente utilizado.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento recomendada es 20 °C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside |
| Punto de fusión | ∽192°C (decomposition) |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 92207 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Rotación óptica | −68° (c=1 in Water) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.25 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |