Learn More
2-Nitrofenil-beta-D-galactopiranósido, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323086 1 g 1 g
11333086 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10939.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 369-07-3 | C12H15NO8 | 301.251 g/mol
2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside is a β-Galactosidase substrate for colorimetric and EIA applications; counterpart of widely employed pNPP/alkaline phosphatase substrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-nitrofenol-beta-D-galactopiranósido es un sustrato de β-galactosidasa para aplicaciones colorimétricas y EIA; contraparte del sustrato de pNPP/fosfatasa alcalina ampliamente utilizado.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento recomendada es 20 °C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 369-07-3
Fórmula molecular C12H15NO8
Peso molecular (g/mol) 301.251
Número MDL MFCD00063255
Clave InChI KUWPCJHYPSUOFW-YBXAARCKSA-N
Sinónimo 2-nitrophenyl-beta-d-galactopyranoside, onpg, 2-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, 2-nitrophenyl beta-d-galactoside, o-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, o-nitrophenyl-beta-d-galactoside, 1-o-o-nitrophenyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-nitrophenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 2-nitrophenyl b-d-galactopyranoside
PubChem CID 96647
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-(2-nitrofenoxi)oxano-3,4,5-triol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside
Punto de fusión ∽192°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 92207
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica −68° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.25
Porcentaje de pureza ≥98%