Learn More
2'-nitrofenil 2,3-di-O-acetil-beta-D-xilopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Nitrophenyl 2,3-Di-O-acetyl-beta-D-xylopyranoside |
| CAS | 162088-91-7 |
| Fórmula molecular | C15 H18 N2 O8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2'-Nitrophenyl 2,3-Di-O-Acetyl-B-D-Xylopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18N2O8/c1-8(18)16-13-14(24-9(2)19)11(20)7-23-15(13)25-12-6-4-3-5-10(12)17(21)22/h3-6,11,13-15,20H,7H2,1-2H3,(H,16,18)/t11-,13-,14+,15+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1[C@H](Oc2ccccc2[N+](=O)[O-])OC[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(2S,3R,4R,5R)-3-acetamido-5-hidroxi-2-(2-nitrofenoxi)oxan-4-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 354.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.1063 |