Learn More
2-nitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitrophenol |
| CAS | 88-75-5 |
| Fórmula molecular | C6 H5 N O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Phenol','2-nitro-, Phenol','o-nitro- (8CI), 2-Nitrophenol, 2-Hydroxynitrobenzene, NSC 1552, o-Hydroxynitrobenzene, o-Nitrophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H |
| SMILES | Oc1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 139.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0269 |