Learn More
Sal de potasio de 2-nitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitrophenol Potassium Salt |
| CAS | 824-38-4 |
| Fórmula molecular | C6H4KNO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Potassium 2-nitrophenolate, Potassium 2-nitrophenoxide, Potassium o-nitrophenolate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO3.K/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H;/q;+1/p-1 |
| SMILES | O=N(C1=C(O[K])C=CC=C1)=O |
| Nombre IUPAC | 2-nitrofenolato de potasio |
| Peso molecular (g/mol) | 177.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.98 |